Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de flacons laveurs de gaz avec disque filtrant
Fournissent une méthode économique mais efficace pour le lavage et le séchage des gaz. Les flacons laveurs de gaz Lenz Laborglasinstrumente™, avec disque filtrant sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
67.52€ - 127.20€
Spécification
Matériau | Tubulure Duran |
---|---|
Type | Flacon laveur de gaz avec disque filtrant |
Comprend | Disque filtrant |
Joint conique standard | NS 29/32 |
Certifications/Conformité | DIN 12596, DIN 12463 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11866104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510401 |
1 |
127.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10150201
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510400 |
0 |
67.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12596, avec cône
- Pour flacons conformes à la norme DIN 12463
- Disponibles en plusieurs porosités
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Tubulure Duran | |
Disque filtrant | |
DIN 12596, DIN 12463 |
Flacon laveur de gaz avec disque filtrant | |
NS 29/32 | |
1/boîte |