Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond à deux cols, avec joint rodé standard, col latéral oblique
Les fioles à cols multiples sont utilisées pour la distillation, le fractionnement et les réactions de toutes sortes.
Marque:  DWK Life Sciences 241833609
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11800kg
Code produit. 10345531
  • 48.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
Pour la distillation, la fraction et la réaction, on utilise principalement des flacons à cols multiples (flacons à deux ou trois cols) de façon à pouvoir installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. selon les besoins.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • cols latéraux inclinés
  • Selon l’application, des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. peuvent être installés
  • La géométrie permet un chauffage très uniforme
  • Impression blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
85 mm
Verre borosilicaté 3.3
1/boîte
24/29
Oui
250 ml
Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 100 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) et 1 000 ml (NS 24/29) non DIN ISO
Format non DIN / ISO
NS 24/29