Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond à deux cols, avec joint rodé standard, col latéral oblique
Les fioles à cols multiples sont utilisées pour la distillation, le fractionnement et les réactions de toutes sortes.
47.00€ - 87.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 100 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) et 1 000 ml (NS 24/29) non DIN ISO |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10777481
|
DWK Life Sciences
241832707 |
100 ml | NS 29/32 |
47.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10700493
|
DWK Life Sciences
241833703 |
250 ml | NS 29/32 |
61.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10717681
|
DWK Life Sciences
241834605 |
500 ml | NS 29/32 |
56.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10395431
|
DWK Life Sciences
241835601 |
1 000 ml | NS 29/32 |
66.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10598981
|
DWK Life Sciences
241836306 |
2 000 ml | NS 29/32 |
87.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10597841
|
DWK Life Sciences
241832604 |
100 ml | NS 24/29 |
47.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10394951
|
DWK Life Sciences
241834408 |
500 ml | NS 24/29 |
56.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10345531
|
DWK Life Sciences
241833609 |
250 ml | NS 24/29 |
48.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10408772
|
DWK Life Sciences
241835404 |
1000 ml | NS 24/29 |
65.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour la distillation, le fractionnement et les réactions, les fioles à cols multiples (fioles à deux ou trois cols) sont principalement utilisées afin d'installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, des tubes capillaires à ébullition, etc. selon les besoins.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Col latéral oblique
- Suivant le besoin, il est possible d'ajouter des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, des tubes capillaires à ébullition, etc.
- La géométrie permet un chauffage extrêmement homogène
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 100 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) et 1 000 ml (NS 24/29) non DIN ISO | |
1/boîte | |
oui |