Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond à deux cols, avec joint rodé standard, col latéral oblique
Les fioles à cols multiples sont utilisées pour la distillation, le fractionnement et les réactions de toutes sortes.
Marque: DWK Life Sciences 241835404
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.31400kg
Description
Pour la distillation, la fraction et la réaction, on utilise principalement des flacons à cols multiples (flacons à deux ou trois cols) de façon à pouvoir installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. selon les besoins.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- cols latéraux inclinés
- Selon l’application, des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. peuvent être installés
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Impression blanche thermique très résistante
Spécification
131 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
24/29 | |
Oui |
1000 ml | |
Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 100 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) et 1 000 ml (NS 24/29) non DIN ISO | |
Format non DIN / ISO | |
NS 24/29 |