Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, brun, avec certificat UKAS, avec bouchon en polyéthylène de forme ergonomique
Les fioles jaugées DURAN™ de la classe A avec certificat UKAS individuel, disponibles en transparent et en brun, sont étalonnées en conditions définies conformément aux normes ISO 1042, DIN 12664 et ISO 17025.
Marque:  DWK Life Sciences 246743255
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Code produit. 15806891
  • 219.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
Nos instruments de mesure volumétrique DURAN™ répondent déjà aux normes de précision les plus strictes. La gamme DURAN™ a été élargie de façon à inclure à présent une gamme de fioles jaugées et de cylindres de mesure avec des certificats UKAS individuels. Cette nouvelle ligne de produits est testée et étalonnée conformément aux exigences de l’United Kingdom Accreditation Services (UKAS) et de la norme ISO 17025, reconnue mondialement en matière de comparabilité des essais et de résultats d’étalonnage.
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la Classe de précision A
  • Haute précision grâce à la meilleure visibilité de la marque annulaire imprimée
  • L’image imprimée blanche est hautement résistante aux produits chimiques
  • Fourni avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour un retrait ou un serrage facile et sûr
  • Grâce aux balances au traitement exact et étalonnées avec précision, elles permettent une détermination et des mesures extrêmement précises du volume.
  • Minimisation optimisée des influences indésirables
Spécification
Spécification
75 mm
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples)
1/boîte
Oui
200 ml
Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique
0,15 ml