Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, brun, avec certificat UKAS, avec bouchon en polyéthylène de forme ergonomique
Les fioles jaugées DURAN™ de la classe A avec certificat UKAS individuel, disponibles en transparent et en brun, sont étalonnées en conditions définies conformément aux normes ISO 1042, DIN 12664 et ISO 17025.
207.00€ - 301.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15806891
|
DWK Life Sciences
246743255 |
200 ml |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15816891
|
DWK Life Sciences
246743658 |
250 ml |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15826891
|
DWK Life Sciences
246744457 |
500 ml |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15836891
|
DWK Life Sciences
246745453 |
1000 ml |
269.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15846881
|
DWK Life Sciences
246740755 |
5 ml |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15846891
|
DWK Life Sciences
246746355 |
2000 ml |
301.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15856881
|
DWK Life Sciences
246740858 |
10 ml |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15866881
|
DWK Life Sciences
246741254 |
20 ml |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15876881
|
DWK Life Sciences
246741451 |
25 ml |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886881
|
DWK Life Sciences
246741751 |
50 ml |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896881
|
DWK Life Sciences
246742456 |
100 ml |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Nos dispositifs de mesure volumétrique DURAN™ satisfont d'emblée les plus hauts standards de précision. La série de fioles jaugées et d'éprouvettes graduées avec certificat UKAS individuel est maintenant venue s'ajouter à la gamme DURAN™. Cette nouvelle ligne de produits est testée et étalonnée conformément aux exigences de l'United Kingdom Accreditation Services (UKAS) et satisfait à la norme ISO 17025, une norme règlementant la comparabilité de résultats d'essais et d'étalonnage.- Les tolérances du volume contenu satisfont à la classe de précision A
- Haute précision, grâce à une meilleure lisibilité du trait de jauge imprimé
- L'impression blanche est hautement résistante chimiquement
- Fournis avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour une ouverture et une fermeture rapides et sûres
- Détermination et mesures très précises des volumes, grâce à un usinage précis
- Minimisation maximum d'influences indésirables
Spécification
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples) | |
Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique | |
1/boîte | |
Oui |