missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUSP14 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498085 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498085 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498085 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335121AF488
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DUSP14 Polyclonal antibody specifically detects DUSP14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DUSP14
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène dual specificity phosphatase 14, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, MAP kinase phosphatase 6, Mitogen-activated protein kinase phosphatase 6, MKP-1 like protein tyrosine phosphatase, MKP-1-like protein tyrosine phosphatase, MKP-6, MKP6MKP-Ldual specificity protein phosphatase 14
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-198 of human DUSP14 (NP_008957.1).,, Sequence:, MSSRGHSTLPRTLMAPRMISEGDIGGIAQITSSLFLGRGSVASNRHLLQARGITCIVNATIEIPNFNWPQFEYVKVPLADMPHAPIGLYFDTVADKIHSVSRKHGATLVHCAAGVSRSATLCIAYLMKFHNVCLLEAYNWVKARRPVIRPNVGFWRQLIDYERQLFGKSTVKMVQTPYGIVPDVYEKESRHLMPYWGI
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Phosphatase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11072
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.