Learn More
Fisherbrand™ Tapis antidérapants en composé polymère Dycem™
Fournit une surface sécurisée qui ancre des éléments tels que des godets, des plaques, des outils et une variété d’autres objets.
6.45€ - 14.60€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12846445
|
Fisherbrand™
|
200 x 200 mm |
6.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12856445
|
Fisherbrand™
|
320 x 260 mm |
14.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Peut être lavé à l’eau et au savon
- Sans latex
Spécification
Bleu | |
Composé polymère dychem |