Learn More
Dynactin 6 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18604782 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604782 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604782 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297258APC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Dynactin 6 Polyclonal specifically detects Dynactin 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Dynactin 6
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène dynactin 6, dynactin subunit 6, Dynactin subunit p27, P27, Protein WS-3, WS-3, WS3novel RGD-containing protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dynactin 6 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10671
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus