missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody (705007) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Code produit 30643738 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30643738 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30643738 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB6657CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Monoclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Dynactin Subunit 1/DCTN1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 705007
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human Dynactin Subunit 1/DCTN1, Ala1145-Ser1278, Accession # Q14203
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1639
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.