missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18215541 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18215541 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18215541 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP171829

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Polyclonal specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Dynactin Subunit 1/DCTN1
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2 - 5 ug/mg lysate
Formule Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène NP_004073.2
Alias de gène dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Symboles de gène(s) DCTN1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 1228 to 1278 of human 150 kDa Dynein-Associated Polypeptide using the numbering given in entry NP_004073.2 (GeneID 1639).
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1639
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.