Learn More
Abeba™ Chaussures 37333 dynamiques
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque: Abeba™ 37333/48
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfibre noir/jaune
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3574)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Partie supérieure sans couture
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
37333 |
Noir | |
48 | |
PUR |