Learn More
Abeba™ Chaussures 7332 dynamiques
La doublure spéciale absorbant la transpiration permet au pied de respirer. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 7332/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfibre noir/rouge
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3574)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Partie supérieure sans coutures
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
7332 |
Noir | |
42 | |
PUR |