missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dynamin Antibody (A1B2-R), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32283
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dynamin Monoclonal antibody specifically detects Dynamin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Dynamin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 | |
| DNM, dynamin 1, dynamin-1, EC 3.6.5.5 | |
| Recombinant protein within human Dynamin aa 500-800. (Uniprot: Q05193) | |
| 100 μL | |
| Cell Biology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 1759 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| A1B2-R | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu