Learn More
JULABO DYNEO DD-450F Cryostats à circulation
New temperature control technology for demanding applications.
Marque: JULABO 9021714.S1.A
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 25.59000kg
Description
- La conception optimisée des serpentins de refroidissement permet d’économiser de l’espace dans la cuve du bain
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Inversion facile entre circulation interne et circulation externe
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré
- Connexion Pt100 externe intégrée
- Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide
- Couvercle de bain fourni à la livraison
- Grille de ventilation amovible
- Machines de refroidissement puissantes
- Pour les applications internes et externes
Spécification
3 à 4 L | |
USB, analogique | |
8 à 27 l/min. | |
-30°C à +200°C | |
Option d’interface analogique |
CE | |
440 W | |
Centrifuge | |
Circulateur | |
230 V/50 Hz |