Learn More
JULABO DYNEO DD-450F Cryostats à circulation
New temperature control technology for demanding applications.
5833.00€ - 6265.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 3 à 4 L |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
Puissance de refroidissement | 440 W |
Débit | 8 à 27 l/min. |
Type de pompe | Centrifuge |
Code produit | Marque | Caractéristiques | Communications | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Caractéristiques | Communications | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17794179
|
JULABO
9021714.N1 |
Réfrigérant naturel | USB |
5833.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17704189
|
JULABO
9021714.N1.A |
Option avec réfrigérant naturel et interface analogique | USB, analogique |
6265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17714189
|
JULABO
9021714.S1 |
Réfrigérant synthétique | USB |
5835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17724189
|
JULABO
9021714.S1.A |
Option d’interface analogique | USB, analogique |
6265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17734189
|
JULABO
9021714.S1.D |
Option d’interface RS232 | USB, RS232 |
6105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Easy switching between internal and external circulation
- Central rotary knob (controller) simplifies operation
- Integrated programmer
- Integrated external Pt100 connection
- Integrated drain makes emptying liquid easy and safe
- Bath cover included with delivery
- Removable ventilation grid
- Powerful cooling machines
- For internal and external applications
Spécification
3 à 4 L | |
440 W | |
Centrifuge | |
Circulateur |
CE | |
8 à 27 l/min. | |
-30°C à +200°C | |
230 V/50 Hz |