missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dystrophia myotonica containing WD repeat motif Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-30748CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
dystrophia myotonica containing WD repeat motif Polyclonal antibody specifically detects dystrophia myotonica containing WD repeat motif in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| dystrophia myotonica containing WD repeat motif | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| D19S593E, DM9, DMRN9, DMR-N9, dystrophia myotonica WD repeat-containing protein, dystrophia myotonica, WD repeat containing, dystrophia myotonica-containing WD repeat motif, Dystrophia myotonica-containing WD repeat motif protein, gene59, Protein 59, Protein DMR-N9 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human dystrophia myotonica containing WD repeat motif fragment | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 1762 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu