missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dystrophin Antibody (DMD/3245), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08706PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dystrophin Monoclonal antibody specifically detects Dystrophin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| Dystrophin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142 | |
| A recombinant fragment (around aa 114-263) of human DMD protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11532) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 1756 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| DMD/3245 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu