missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DZIP1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18554682 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18554682 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18554682 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297402MFV610

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DZIP1 Polyclonal antibody specifically detects DZIP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DZIP1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DAZ interacting protein 1, DAZ-interacting protein 1/2, DZIP, DZIP2, DZIPDAZ interacting protein testis1, DZIPt1, KIAA0996zinc finger DAZ interacting protein 1, RP11-23E3.3, zinc finger protein DZIP1, zinc-finger protein DZIPt1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DZIP1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22873
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.