missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-Cadherin Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18077487 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18077487 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18077487 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298336AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

E-Cadherin Polyclonal specifically detects E-Cadherin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène E-Cadherin
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant E-Cadherin (P09803; Met 1-Val 709).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 999
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.