missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-Cadherin Antibody (CL1172) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Code produit 30526087 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30526087 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30526087 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP343888AF350

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène E-Cadherin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL1172
Conjugué Alexa Fluor 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P12830, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 999
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.