missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ E. coli RecQ Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA5117513
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This antibody has been tested in direct-ELISA.
Involved in the RecF recombination pathway; its gene expression is under the regulation of the SOS system. It is a DNA helicase.
Spécification
| E. coli RecQ | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| recQ | |
| recQ | |
| Recombinant Escherichia coli ATP-dependent DNA helicase RecQ protein (2-606aa). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 2.25 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P15043 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 58462160 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu