missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E2F-1 Antibody (18E10), Novus Biologicals™

Code produit 18208582 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18208582 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18208582 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB600209

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

E2F-1 Monoclonal specifically detects E2F-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène E2F-1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 180000000000
Concentration 1mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Numéro d’ordre du gène Q01094
Alias de gène E2F transcription factor 1, E2F-1, PBR3, PRB-binding protein E2F-1, RBAP1, RBAP-1, RBBP3, RBBP-3, RBP3, Retinoblastoma-associated protein 1, Retinoblastoma-binding protein 3, transcription factor E2F1
Symboles de gène(s) E2F1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène The region encoding the DNA binding domain (amino acids 244-264) of E2F-1 expressed in E. coli.
Poids moléculaire de l’antigène 47 kDa
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1869
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.