missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ E2F-4 Antibody (E2F4/4224) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Code produit 30060334 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30060334 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30060334 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP326925DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

E2F-4 Monoclonal antibody specifically detects E2F-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène E2F-4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone E2F4/4224
Conjugué DyLight 594
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène E2F transcription factor 4, p107/p130-binding, E2F-4p107/p130-binding protein, transcription factor E2F4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-100) of human E2F-4 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1874
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.