Learn More
E4F1 Antibody (PCRP-E4F1-2D1), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18602577 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602577 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602577 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308349PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
E4F1 Monoclonal specifically detects E4F1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène E4F1
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-E4F1-2D1
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène E4F transcription factor 1p50E4F, E4FMGC99614, EC 6.3.2.-, p120E4F, Putative E3 ubiquitin-protein ligase E4F1, Transcription factor E4F, transcription factor E4F1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human E4F1 protein (Uniprot: Q66K89)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1877
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus