Learn More
Abeba™ Chaussures 37622 Easy
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
67.85€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631098
|
Abeba™
37622/35 |
35 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641098
|
Abeba™
37622/36 |
36 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651098
|
Abeba™
37622/37 |
37 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661098
|
Abeba™
37622/38 |
38 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671098
|
Abeba™
37622/39 |
39 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681098
|
Abeba™
37622/40 |
40 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691098
|
Abeba™
37622/41 |
41 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601108
|
Abeba™
37622/42 |
42 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611108
|
Abeba™
37622/43 |
43 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621108
|
Abeba™
37622/44 |
44 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631108
|
Abeba™
37622/45 |
45 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641108
|
Abeba™
37622/46 |
46 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651108
|
Abeba™
37622/47 |
47 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661108
|
Abeba™
37622/48 |
48 |
67.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir blanc/bleu lisse
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3573)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
PUR |
Blanc | |
Antidérapant | |
37622 |