Learn More
Abeba™ Chaussures 7622 Easy
Comprend une semelle en TPU antidérapante. Structure supérieure en cuir et en microfibre.
65.25€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15672878
|
Abeba™
7622/35 |
35 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15682878
|
Abeba™
7622/36 |
36 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15692878
|
Abeba™
7622/37 |
37 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15602888
|
Abeba™
7622/38 |
38 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15612888
|
Abeba™
7622/39 |
39 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15622888
|
Abeba™
7622/40 |
40 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15632888
|
Abeba™
7622/41 |
41 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15642888
|
Abeba™
7622/42 |
42 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15652888
|
Abeba™
7622/43 |
43 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15662888
|
Abeba™
7622/44 |
44 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15672888
|
Abeba™
7622/45 |
45 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15682888
|
Abeba™
7622/46 |
46 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15692888
|
Abeba™
7622/47 |
47 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15602898
|
Abeba™
7622/48 |
48 |
65.25€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir blanc/bleu lisse
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3573)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
PUR |
Blanc | |
Antidérapant | |
7622 |