Learn More
Bel-Art™ Racks pour boîtes de Pétri 100 mm ProCulture
Les racks à code couleur optimisent l’organisation et l’identification des échantillons
260.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | PC |
Empilables | Non |
À utiliser avec (équipement) | Boîtes de Petri de 10 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Brand | Couleur | Positions | Format | Price | Quantity & Availability | |||
11784736
|
Bel-Art™
F18982-0014 |
Naturel, Bleu | 84 | 35.5 cm |
260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
- Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
- PC léger et résistant aux produits chimiques
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Specifications
Oui | |
PC | |
Non | |
Boîtes de Petri de 10 cm |