Learn More
Réactif d’Eaton, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 369800025
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 39394-84-8 Poids : 3.75000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Eaton's reagent | |
39394-84-8,75-75-2,1314-56-3 | |
O10P4 | |
6.7 to 8.2 % | |
1.5000g/mL | |
283.89 | |
Flacon en verre | |
1.5 | |
>110°C |
Sans désignation | |
122.0°C (1.0 mmHg) | |
MFCD00070545 | |
05,535; 07,291; 08,400; 11,428 | |
Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid | |
6.7 to 8.2% | |
1.4330 to 1.4360 | |
2.5 L | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Eaton's reagent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
RUO – Research Use Only