Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 20
enregistreur de données pour mesurer la température et/ou l'humidité pendant le transport et dans les entrepôts
105.00€ - 171.00€
Spécification
| Type | Datalogger |
|---|---|
| Type d’affichage | LED |
| Étalonnage | Calibrated |
| Type de batterie | Lithium |
| Types de capteur | NTC |
| Code produit | Marque | Types d’alarme | Canaux | Mémoire des données | Indice IP | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Types d’alarme | Canaux | Mémoire des données | Indice IP | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
10704402
|
Ebro Electronic™
1601-0042A |
Voyant LED | 1 | 40 000 lectures | IP 67 | |||||||
|
10272640
|
Ebro Electronic™
1601-0044A-02 |
Voyant LED | 2 | 40 000 lectures | IP 52 | |||||||
|
10493150
|
Ebro Electronic™
1601-0043A |
Segment à LCD clignotant | 1 | 40 000 lectures | IP 67 | |||||||
Description
Les enregistreurs de données EBI 20 sont très robustes et sont utilisés partout dans le monde dans le transport et pour la surveillance des entrepôts.Spécification
| Datalogger | |
| Calibrated | |
| NTC | |
| 69 mm |
| LED | |
| Lithium | |
| -30°C à +60°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 20