missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EBI2/GPR183 Antibody (486633), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB10272PECY7
500.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EBI2/GPR183 Monoclonal antibody specifically detects EBI2/GPR183 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| EBI2/GPR183 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 486633 | |
| Flow Cytometry | |
| EBI2Epstein-Barr virus induced gene 2 (lymphocyte-specific G protein-coupledreceptor), EBV-induced G-protein coupled receptor 2, Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 2, G protein-coupled receptor 183, G-protein coupled receptor 183 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived transfected withrecombinant human EBI2, Accession # P32249 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Immune System Diseases, Immunology | |
| 1880 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu