missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EBI3 Antibody (10J803), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-03940AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EBI3 Monoclonal specifically detects EBI3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
Spécification
| EBI3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| EBI3 | |
| Full-length recombinant mouse EBI3 protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| 10J803 | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| cytokine receptor, EBV-induced gene 3 protein, Epstein-Barr virus induced 3, Epstein-Barr virus induced gene 3, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, IL-27 subunit beta, IL27B, IL-27B, interleukin-27 subunit beta | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| Apoptosis, Cancer, Chemokine Research, Cytokine Research, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 10148.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu