Learn More
Elma™ Nettoyant EC 35
Ce nettoyant très efficace avec oxygène actif élimine facilement les contaminants organiques, les dépôts et les résidus alimentaires dans un bain à ultrasons.
24.00€
Spécification
Type de produit | EC 35 Cleaner |
---|---|
Forme | Liquid |
pH | 4 to 5 |
Aspect | Blue |
Point d’ébullition | 100°C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10018191
|
Elma™
5814100000 |
1 L |
24.00€
1L |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Convient aux prothèses dentaires en métal, céramique et plastique.
- Ce nettoyant très efficace avec oxygène actif élimine facilement les contaminants organiques, les dépôts et les résidus alimentaires dans un bain à ultrasons
Spécification
EC 35 Cleaner | |
4 to 5 | |
100°C | |
Above -5°C to 35°C |
Liquid | |
Blue | |
CE | |
For clean dental prostheses |