Learn More
ECD Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D5E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ECD |
|---|---|
| Clone | 1D5E8 |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16829675
|
Proteintech
67179-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16819675
|
Proteintech
67179-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The ECD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ECD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ECD antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| ECD | |
| 500 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 11319 | |
| Primary |
| 1D5E8 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG1 |