missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ECE2 Polyclonal Antibody

ECE2 Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA566470
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ECE2 Polyclonal Antibody for ICC/IF
Spécification
| ECE2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Ece2 | |
| 1810009K13Rik; 6330509A19Rik; 9630025D12Rik; BB127715; Ece2; ECE-2; ECE-2a-1; ECE-2a-2; ECE-2b-1; ECE-2b-2; EEF1A lysine methyltransferase 4; EEF1AKMT4; EEF1AKMT4-ECE2; EEF1AKMT4-ECE2 readthrough transcript protein; endothelin converting enzyme 2; endothelin converting enzyme-2; endothelin-converting enzyme 2; Endothelin-converting enzyme 2 region; endothelin-converting enzyme 2a-1; endothelin-converting enzyme 2a-2; endothelin-converting enzyme 2b-1; endothelin-converting enzyme 2b-2; KIAA0604; Methyltransferase-like region; UNQ403/PRO740 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 9718 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| P0DPD6 | |
| Ece2 | |
| Recombinant Human ECE2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107145). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu