Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
209.98€ - 309.00€
Spécification
| Antigène | IgG |
|---|---|
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Cyanine3 |
| Forme | Purified |
| Espèces hôtes | Goat |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11505075
|
Life Science products Cytiva
PA43009 |
150 μg |
309.00€
150µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11515075
|
Life Science products Cytiva
PA43010 |
600 μg | |||||||
Description
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Spécification
| IgG | |
| Cyanine3 | |
| Goat | |
| Secondary |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| IgG |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .