Learn More
Labcon Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 10 μl avec pointe UltraFine™
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
Marque: Labcon 1038-960-036-9
Informations supplémentaires : Poids : 12.70060kg
Description
- Pointe de pipette
- Gradués à 2 μl et 10 μl
- Avec pointe UltraFine™
- Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
31,4 mm | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Gradués, cône UltraFine | |
96 pointes / rack | |
Conviennent aux pipettes de 10 µl appréciées, Universal Fit | |
Eclipse™ | |
2, 10 µl |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,23 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Manipulation de liquides | |
96 cônes/rack ; 12 racks/sachet ; 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |