Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 1000 μl
Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1046-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 12.70060kg
Description
- Pointe de pipette
- Gradué
- Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
- Pointe UltraFine™
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1000 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
75,9 mm | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Cône UltraFine, gradué | |
96 cônes/rack | |
Conviennent aux pipettes de 1000 µl les plus appréciées, Universal Fit | |
Eclipse™ | |
250, 500, 750, 1000 µl |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,98 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Manipulation de liquides | |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |