Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 1000 μl
Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
31.55€ - 71.70€
Spécification
Volume (métrique) | 1000 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 2,98 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16633922
|
Labcon™
1046-800-000-9 |
1000 cônes/sachet ; 10 sachets/boîte | Non stérile | 1000 cônes/sachet |
31.55€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643922
|
Labcon™
1046-960-006-9 |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Non stérile | 96 cônes/rack |
40.75€
576 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16653922
|
Labcon™
1046-965-006-9 |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Stérile | 96 cônes/rack |
71.70€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17577806
|
Labcon™
1046-700-000-9 |
Rack | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
32.15€
480 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pointe de pipette
- Gradué
- Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
- Pointe UltraFine™
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1000 μl | |
Transparent | |
2,98 in | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Eclipse™ | |
250, 500, 750, 1000 µl |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
75,9 mm | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Résine en polypropylène |