Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 1000 μl
Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1046-700-000-9
28.90 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.86180kg
Description
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Spécification
1000 μL | |
Non-sterile | |
Purple | |
2.98 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Liquid Handling | |
Rack | |
Rack | |
No | |
Universal Fit | |
Eclipse | |
Certified Quality |
Non-filtered | |
Clear | |
Autoclavable | |
75.9 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic) | |
Eppendorf™, Sartorius™ Biohit™ mLINE™, Gilson™ Pipette | |
Extended Length | |
96 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylene Resin | |
250, 500, 750, 1000 μL |