Learn More
Labcon Cônes de pipette allongés Eclipse™ FlexTop™ de 300 μl avec pointes UltraFine™
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
Marque: Labcon 1014-965-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 13.15420kg
Description
- Pointe de pipette
- Extra longs Eclipse™ FlexTop™
- Conviennent aux pipeteurs de 300 μl les plus appréciées
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Stérile | |
Autoclavables | |
71,1 mm | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes / rack, 6 racks/sachet, 8 sachets / boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,79 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine, FlexTop, extra long | |
96 cônes/rack | |
Conviennent aux pipeteurs de 300 µl les plus appréciées, Universal Fit | |
Eclipse™ |