Learn More
Labcon Cônes de pipette allongés Eclipse™ FlexTop™ de 300 μl avec pointes UltraFine™
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
26.75€ - 49.60€
Spécification
Volume (métrique) | 300 μl |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 2,79 in |
Longueur (métrique) | 71,1 mm |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16603852
|
Labcon
1014-260-000-9 |
576 cônes / Eclipse™ recharge à faible gaspillage ; 10 recharges par boîte | Non stérile |
26.75€
576 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16613852
|
Labcon
1014-800-000-9 |
1000 cônes/sachet ; 10 sachets/boîte | Non stérile |
27.90€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16623852
|
Labcon
1014-960-006-9 |
96 cônes / rack, 6 racks/sachet, 8 sachets / boîte | Non stérile |
38.00€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16633852
|
Labcon
1014-965-006-9 |
96 cônes / rack, 6 racks/sachet, 8 sachets / boîte | Stérile |
49.60€
576 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointe de pipette
- Extra longs Eclipse™ FlexTop™
- Conviennent aux pipettes de 300 μl appréciées
- Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Autoclavables | |
71,1 mm | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Cône UltraFine, FlexTop, extra long | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Transparent | |
2,79 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Eclipse™ |