Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml
Pour les pipettes Macro appréciées
30.35€ - 153.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 5,68 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16603882
|
Labcon
1028-740-000-9 |
49 / rack, 6 racks / boîte | Non stérile |
125.00€
294 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16613882
|
Labcon
1028-745-000-9 |
49 / rack, 6 racks / boîte | Stérile |
153.00€
294 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16623882
|
Labcon
1028-860-000-9 |
250/sachet, 10 sachets/boîte | Non stérile |
30.35€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointe de pipette
- Pour les pipettes Macro appréciées
- 1-5 ml
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1 à 5 ml | |
Transparent | |
5,68 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
144,3 mm | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Macro | |
Pour les pipettes Macro appréciées | |
Eclipse™ |