Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion partielle ECO-therm™
Disponible pour couvrir les quatre plages de températures les plus appréciées. Les thermomètres de laboratoire à immersion partielle Brannan™ ECO-therm™ sont des thermomètres à alcool vert de haute qualité remplis d’un liquide d’expansion non toxique.
Marque: Brannan™ 46/700/0
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
- Liquide de remplissage vert vif sur fond blanc pour une résolution et une clarté excellentes
- Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe
- Le bouchon est doté d’un anneau intégré permettant de suspendre le thermomètre
- Les thermomètres sont fournis dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
Usage général | |
Bouchon d’extrémité antiroulis avec bague, tube en plastique de protection | |
Verre | |
Alcool vert | |
-35°C à +50°C | |
1,0°C |
immersion partielle | |
305 mm | |
ECO-therm™ | |
Thermomètre de laboratoire | |
±1,5°C | |
76 mm |