Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion partielle ECO-therm™
Disponible pour couvrir les quatre plages de températures les plus appréciées. Les thermomètres de laboratoire à immersion partielle Brannan™ ECO-therm™ sont des thermomètres à alcool vert de haute qualité remplis d’un liquide d’expansion non toxique.
3.87€ - 27.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Usage général |
---|---|
Comprend | Bouchon d’extrémité antiroulis avec bague, tube en plastique de protection |
Longueur (métrique) | 305 mm |
Matériau | Verre |
Modèle | ECO-therm™ |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15659035
|
Brannan™
46/700/0 |
-35°C à +50°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15679035
|
Brannan™
46/701/0 |
-10°C to +50°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15699035
|
Brannan™
46/703/0 |
-10°C à +110°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15619045
|
Brannan™
46/706/0 |
-10°C à +150°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
- Liquide de remplissage vert vif sur fond blanc pour une résolution et une clarté excellentes
- Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe
- Le bouchon est doté d’un anneau intégré permettant de suspendre le thermomètre
- Les thermomètres sont fournis dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
Usage général | |
305 mm | |
ECO-therm™ | |
Thermomètre de laboratoire | |
76 mm |
Bouchon d’extrémité antiroulis avec bague, tube en plastique de protection | |
Verre | |
Alcool vert | |
±1,5°C |