Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion partielle ECO-therm™
Disponible pour couvrir les quatre plages de températures les plus appréciées. Les thermomètres de laboratoire à immersion partielle Brannan™ ECO-therm™ sont des thermomètres à alcool vert de haute qualité remplis d’un liquide d’expansion non toxique.
Marque: Brannan™ 46/701/0
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
- Liquide de remplissage vert vif sur fond blanc pour une résolution et une clarté excellentes
- Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe
- Le bouchon est doté d’un anneau intégré permettant de suspendre le thermomètre
- Les thermomètres sont fournis dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
General use | |
Non roll end cap with ring, Protective plastic tube | |
Glass | |
Green Spirit | |
-10°C to +50°C | |
0,5°C |
Partial | |
305 mm | |
ECO-therm™ | |
Laboratory Thermometer | |
±1,5°C | |
76 mm |