missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECSIT Antibody, Novus Biologicals™

Code produit p-200066642 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18561924 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18561924 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP1765940.025mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ECSIT Polyclonal specifically detects ECSIT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ECSIT
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.5-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 μg/mL
Formule PBS with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène NP_057665
Alias de gène ECSIT homolog (Drosophila), evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll pathway, mitochondrial, likely ortholog of mouse signaling intermediate in Toll pathway evolutionarilyconserved, Protein SITPEC, signaling intermediate in Toll pathway evolutionarily conserved ortholog, SITPECsignaling intermediate in Toll pathway, evolutionarily conserved
Symboles de gène(s) ECSIT
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the C-terminus of human ECSIT. The immunogen is located within amino acids 290 - 340 of ECSIT. Amino Acid Squence: PPEEREVEETPEEW
Méthode de purification Ion exchange chromatography
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51295
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.