Learn More
Ansell Gants en polyester à revêtement en polyuréthane EDGE™ 48-125
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Niveau EN 4 de résistance à l’abrasion
- Résistance aux déchirures
- Bonne prise en main pour une meilleure productivité
- Indique rapidement la contamination par les saletés
- Structure transparente pour garantir le confort et encourager la sécurité
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie ll ; conforme à REACH |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Gants sans coutures |
| Dimensions | 10 |
| Afficher plus |