Learn More
Ansell Gants de travail industriels en maille sans coutures à revêtement en polyuréthane EDGE™ 48-126
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Gant peu coûteux pour travaux légers avec des caractéristiques de qualité
- Structure sans couture pour garantir le confort et favoriser la sécurité
- Le polyester de calibre 15 offre souplesse et dextérité
- Haute sensibilité tactile dans les environnements secs à légèrement huileux
- Sa couleur foncée cache les saletés pour une durée de vie utile prolongée
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Gants sans coutures |
| Dimensions | 10 |
| À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, pétrole/gaz et machines / équipements |
| Afficher plus |