Learn More
EFCBP2 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Code produit 18602682 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602682 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602682 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297439PE
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
EFCBP2 Polyclonal specifically detects EFCBP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EFCBP2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène EF-hand calcium binding protein 2, N-terminal EF-hand calcium binding protein 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EFCBP2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54550
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG